Přejít k obsahu
556912
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
Synonyma:
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HS-CH2CH2COOC8H17
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.36
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
250-157-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
InChI key
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
14.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-10 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
30374-01-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)