Hlavní dokumenty
383414
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromopropiophenone
98%
About This Item
Lineární vzorec:
BrC6H4COCH(Br)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
mp
85-88 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
SMILES string
CC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI key
GKALOSTUZMFUQB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4′-Dibromopropiophenone may be used in the preparation of 1-(4-bromophenyl)-2-[(3,5-dimethoxyphenyl)amino]propanone (aniline ketone).
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
SYNTHESIS OF NEW ACTIVATED INDOLES; 3-(4'-BROMOPHENYL)-4, 6-DIMETHOXY-2-METHYLINDOLE.
Wahyuningsih TD.
Indonesian Journal of Chemistry, 4(3), 197-200 (2010)