Hlavní dokumenty
376426
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tribromide
97%
Synonyma:
BTMABr3, Benzyltrimethylammonium bromide dibromide
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
389.95
Beilstein/REAXYS Number:
7105839
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES string
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)