Hlavní dokumenty
372617
Sigma-Aldrich
Potassium tungstate
94%
About This Item
Lineární vzorec:
K2WO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
326.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
94%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
921 °C (lit.)
density
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChI key
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)