Přeskočit na
463922
Ammonium metatungstate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Ammonium tungsten oxide hydrate, Hexaammonium wolframate hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 390,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)6H2W12O40 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
2956.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
234-733-4
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder
8 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
InChI key
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
General description
Ammonium metatungstate is a Keggin-type heteropoly compound. It can be prepared by polycondensation of ammonium tungstate solutions. It is widely used as a precursor for preparing tungsten catalysts for hydrocracking and as a fuel cell catalyst.
Application
Ammonium metatungstate can be used as a precursor to synthesize:
  • Carbon-supported tungsten catalyst for hydrogenolysis of cellulose.
  • Reduced tungsten and mixed tungsten oxide catalysts for bifunctional hydroisomerization of n-alkanes.
  • Hybrid 2D/3D tungsten diselenide transistors via chemical vapor deposition method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
10035496626358975
description
99.99% trace metals basis
description
≥85% WO3 basis (gravimetric)
description
≥99.9% trace metals basis
description
≥66.5% (W)
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystalline
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥85% WO3 basis (gravimetric)
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.005% water-insoluble matter
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tungsten
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tungsten
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium metatungstate hydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?