369373
Pentaerythritol tetrabenzoate
96%
Synonyma:
Benzoflex S 552, Pentaerythrityl tetrabenzoate, [3-Benzoyloxy-2,2-bis(benzoyloxymethyl)propyl] benzoate
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
form
solid
mp
102-104 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
InChI key
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Osvědčení o analýze (COA)