Hlavní dokumenty
366935
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H15NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]23/D +3.7°, c = 5 in methanol
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
116 °C/0.9 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m1/s1
InChI key
YQMXOIAIYXXXEE-LLVKDONJSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)