363057
6-O-Methylguanine
97%
Synonyma:
2-Amino-6-methoxypurine, 6-Methoxyguanine
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
InChI key
BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)