Merck
67074
9-Methylguanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
2-Amino-6-hydroxy-9-methylpurine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N5O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-839-4
Beilstein/REAXYS Number:
174008
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
impurities
≤1% guanine
mp
≥300 °C
SMILES string
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
InChI key
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)