47310-U
Nucleosides Test Mix
in 1% sodium formate (varied conc.), analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in 1% sodium formate (varied conc.)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibility
use to QA LC-18-S columns
format
multi-component solution
separation technique
reversed phase
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
Application
Analyt
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.