363006
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c