Hlavní dokumenty
348937
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide
95%
Synonyma:
Lithium 2-propanolate
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2CHOLi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
66.03
Beilstein/REAXYS Number:
3618614
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
95%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: lithium
SMILES string
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications