Přeskočit na
62562
Lithium methoxide solution
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
Synonyma:
Lithium methylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 780,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OLi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
37.97
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3552389
Concentration:
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
2 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
concentration
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
density
0.85 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Lithium methoxide solution is a useful reagent in organic synthesis with a range of applications. For example, it is used as a strong base in deprotonation reactions of various acidic functional groups, such as alcohols, phenols, and carboxylic acids. It also acts as a catalyst in esterification reactions. It can catalyze the reaction of carboxylic acids with alcohols to form esters.
Application
Lithium methoxide solution (10% in methanol) can be used as a source of lithium ions in the synthesis of dilithium (2,3-dilithium-oxy)-terephthalate, which is studied for its electrochemical behavior.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
408794400378230200
description
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
description
1.0 M in methanol
description
1.0 M in THF
description
2.0 M in THF
concentration
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
concentration
1.0 M in methanol
concentration
1.0 M in THF
concentration
2.0 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
density
0.85 g/mL at 20 °C
density
0.817 g/mL at 25 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C
density
0.896 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium methoxide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)