341525
4-Amino-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
Nn1c(nnc1-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H10N6/c13-18-11(9-5-1-3-7-14-9)16-17-12(18)10-6-2-4-8-15-10/h1-8H,13H2
InChI key
VHRKXLULSZZZQT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)