339237
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Propan-2-ol propan-2-olate zirconium(4+), Zirconium (2-propanol)tetrakis(2-propanolato)
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: zirconium
SMILES string
CC(C)O.CC(C)O[Zr](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C3H8O.4C3H7O.Zr/c5*1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;4*3H,1-2H3;/q;4*-1;+4
InChI key
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?