Key Documents
333948
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) butoxide solution
80 wt. % in 1-butanol
Synonyma:
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Lineární vzorec:
Zr(OC4H9)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
383.68
Beilstein/REAXYS Number:
4132649
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solution
reaction suitability
core: zirconium
reagent type: catalyst
concentration
80 wt. % in 1-butanol
refractive index
n20/D 1.466
density
1.049 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in an unconventional method to prepare a gel of CeO2-stabilized zirconia polycrystals that have promising applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
DiMaggio, R. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3839-3839 (1998)