Hlavní dokumenty
336173
Sigma-Aldrich
Tantalum boride (1:2)
99.5%
Synonyma:
Tantalum diboride
About This Item
Lineární vzorec:
TaB2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
powder
particle size
−325 mesh
SMILES string
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
InChI key
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)