Hlavní dokumenty
691593
Sigma-Aldrich
Iron phosphide, Fe3P
99.5% trace metals basis
About This Item
Lineární vzorec:
Fe3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
particle size
−200 mesh
SMILES string
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
InChI key
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)