Hlavní dokumenty
324779
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Lineární vzorec:
O2NC6H3(CF3)SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
289.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
mp
42-44 °C (lit.)
functional group
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)6-2-1-4(7(9,10)11)3-5(6)12(13)14/h1-3H
InChI key
KXEMVGQZZLRLBE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used in chemical synthesis.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)