308315
Lithium hexafluoroarsenate(V)
98%
Synonyma:
Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Doporučené produkty
grade
for analytical purposes
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
SMILES string
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
InChI key
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.