Hlavní dokumenty
297755
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H2Cl2N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
142 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-1-2(5(10)11)4(7)9-8-3/h1H,(H,10,11)
InChI key
FRCXPDWDMAYSCE-UHFFFAOYSA-N
Application
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid has been used in the synthesis of α-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Synthesis and biological activity of a-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Babichev FS, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 22(10), 785-787 (1988)