Přejít k obsahu
16599
4-(Trifluoromethyl)-L-phenylglycine
≥98.0%
Synonyma:
(S)-2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H8F3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
InChI key
FANMQHUKZBBELZ-ZETCQYMHSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)