Hlavní dokumenty
288047
Sigma-Aldrich
Triethyltin bromide
97%
Synonyma:
Bromotriethylstannane
About This Item
Lineární vzorec:
(C2H5)3SnBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
285.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
density
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Sn](Br)(CC)CC
InChI
1S/3C2H5.BrH.Sn/c3*1-2;;/h3*1H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
KQPIFPBKXYBDGV-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
L W Reiter et al.
Neurobehavioral toxicology and teratology, 3(3), 285-293 (1981-01-01)
On Day 5 of postnatal life, rat pups received a single injection of triethyltin and were later tested for a variety of developmental and adult behaviors. A within-litter dosing design was used with one male and one female from each
J S Young et al.
Toxicology and applied pharmacology, 82(1), 87-93 (1986-01-01)
A single injection of trimethyltin chloride (TMT; 2, 4, or 6 mg/kg) is shown to produce a frequency-specific, dose-dependent auditory impairment, as well as to decrease the amplitude of the acoustically elicited startle response, in exposed rats. This finding stands
On the role of carbonic anhydrase in the anticonvulsant effects of triethyltin (TET).
S V Doctor et al.
Experientia, 38(7), 824-826 (1982-07-15)
K R Siebenlist et al.
The Biochemical journal, 233(2), 471-477 (1986-01-15)
Triethyltin binds to native cat and rat haemoglobin but not to their denatured forms or to other animal haemoglobins. Two molecules of the organotin bind to one molecule of R-state cat haemoglobin with affinity constants of about 1 X 10(5)
Interactions of triethyltin bromide with components of the red cell.
K R Siebenlist et al.
Toxicology and applied pharmacology, 58(1), 67-75 (1981-03-30)