Přeskočit na
194409
Bromotrimethylsilane
97%
Synonyma:
TMBS, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
921,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 350,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 540,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.09
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-672-0
Beilstein/REAXYS Number:
1731135
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
921,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Application
Used with InCl3 to catalyze the direct allylation of a variety of alcohols with allyltrimethylsilane.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
35999837642692337
description
97%
description
approx. 90% trans, 98%
description
97%
description
purum, ≥97.0% (AT)
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
≥97.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
79 °C (lit.)
bp
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
bp
-
bp
79 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.424
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromotrimethylsilane
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
89.6 °F
flash_point_c
32 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-50-8 + 2857-97-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?