287636
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine
98%
Synonyma:
(+)-Pseudoephedrine, (+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +52°, c = 0.6 in ethanol
mp
118-120 °C
SMILES string
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
InChI key
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.