857335
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hydrochloride
99%
Synonyma:
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride, (1S,2R)-(+)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, D-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
crystals
optical activity
[α]23/D +34.3°, c = 5 in H2O
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
General description
Application
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.