Hlavní dokumenty
28700
Sigma-Aldrich
Cyclododecanecarboxylic acid
≥97.0%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H24O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.33
Beilstein/REAXYS Number:
1869970
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97.0%
form
solid
mp
97-98 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
InChI key
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)