Hlavní dokumenty
282235
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium bromide solution
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Synonyma:
Bromomethylmagnesium
About This Item
Lineární vzorec:
CH3MgBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.24
Beilstein/REAXYS Number:
3535220
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
1.4 M in THF: toluene (1:3)
density
1.018 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Application
Methylmagnesium bromide is generally used as a Grignard reagent for C-C bond formation by reacting with the carbonyl groups of aldehydes and ketones.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Alcohols: Reactions and Synthesis
Organic Chemistry Study Guide: Key Concepts, Problems, and Solutions (2015)
Snahel Patel et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(1), 401-418 (2014-10-24)
Dual leucine zipper kinase (DLK, MAP3K12) was recently identified as an essential regulator of neuronal degeneration in multiple contexts. Here we describe the generation of potent and selective DLK inhibitors starting from a high-throughput screening hit. Using proposed hinge-binding interactions