Hlavní dokumenty
277312
Sigma-Aldrich
2-Propyl-1-pentanol
99%
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)