Přeskočit na
538051
2-Ethyl-1-hexanol
≥99.6%
Synonyma:
Isooctyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
768,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 350,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 190,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-234-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719280
MDL number:
Assay:
≥99.6%
768,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.49 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.6%
autoignition temp.
550 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
solubility
water: soluble g/L at 20 °C
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethyl-1-hexanol is a monohydroxy alcohol reagent. It is a glass-forming alcohol.
Application
2-Ethyl-1-hexanol is suitable for use in a study to compare its susceptibilities of dynamic heat capacity and dielectric polarization under isothermal conditions. It may be used to study lipase-catalyzed transesterification (alcoholysis) of rapeseed oil and 2-ethyl-1-hexanol in the absence of solvent. 2-Ethyl-1-hexanol may be used in broadband dielectric spectroscopy studies of the polyalcohols- glycerol, xylitol and sorbitol. It may be used in the preparation of porous beads.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W3151090405008607
description
≥99.6%
description
≥99%, FG
description
puriss., ≥99.0% (GC)
description
analytical standard
assay
≥99.6%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
water: soluble g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431
refractive index
n20/D 1.431
mp
−76 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1-hexanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?