Merck
275778
Imidazo[1,2-a]pyridine
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.626 (lit.)
bp
103 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccn2ccnc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
InChI key
UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
General description
In vivo anti-trypanosomal activity of imidazo[1,2-a]pyridiness in the STIB900 mouse model has been investigated.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)