Přeskočit na
267651
Zirconium
sponge, ≥99% trace metals basis
Synonyma:
Zirconium element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Zr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
91.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141751
EC Number:
231-176-9
MDL number:
2 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% trace metals basis
form
sponge
reaction suitability
core: zirconium
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material for a thermite reaction synthesis of a new compound, ZrXFe1-XO2, which is the first reported example of a compound containing a direct Fe-Zr bond.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GF59501257GF66876014GF15765127
Zirconium sponge, 500g, max. size 25mm, 99.2%
GF59501257
Zirconium
Zirconium sponge, 200g, max. size 25mm, 99.2%
GF66876014
Zirconium
Zirconium sponge, 20g, max. size 25mm, 99.2%
GF15765127
Zirconium
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.2%
assay
99.2%
assay
99.20%
form
sponge
form
foil
form
sponge
form
foil
bp
4377 °C (lit.)
bp
4377 °C (lit.)
bp
4377 °C (lit.)
bp
4377 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
mp
1852 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Ghigna, P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 121, 301-301 (1999)
The enigma of the bilayered zirconia restoration.
Bernard E Keough et al.
Dentistry today, 32(5), 68-68 (2013-06-01)
An ideal full-arch tooth replacement option: CAD/CAM zirconia screw-retained implant bridge.
Michael Tischler et al.
Dentistry today, 32(5), 98-102 (2013-06-01)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
267651-100G04061826134405