Přeskočit na
266353
Zinc
greener alternative
Ekologičtější alternativa
99.9% trace metals basis, 2-14 mesh, pieces
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 760,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101719
EC Number:
231-175-3
MDL number:
1 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Zinc, pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
pieces
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
2-14 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Reducing agent; reagent used for preparation of organozinc reagents
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
24346956514831653
Zinc pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266353
Zinc
Zinc granular, 20-40 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
243469
Zinc
Zinc granular, 30-100 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc
description
pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis
description
granular, 20-40 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
description
granular, 30-100 mesh, 99%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.8%
assay
99%
assay
≥99.9%
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
form
pieces
form
granular
form
granular
form
granular
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)