263362
3′,5′-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
density
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3
InChI key
MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?