254258
Lead(II) sulfate
99.995% trace metals basis
Synonyma:
Anglesite
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99.995% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
density
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Application
- Lead(II) sulfate uses.: Widely recognized for its role in lead-acid battery technology, Lead(II) sulfate is pivotal in the production of battery plates. It contributes to the battery′s ability to store and release energy efficiently, which is critical in automotive and renewable energy storage applications (DOI: 10.1039/d3ra04386j).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.