Merck
203580
Lead(II) nitrate
99.999% trace metals basis
Synonyma:
Lead dinitrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Pb(NO3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
331.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-245-9
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystals and lumps, solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps, solid
reaction suitability
core: lead
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Lead(II) nitrate (Pb(NO3)2) is a divalent heavy metal nitrate which can be used in the fabrication of perovskite quantum dot sensitized solar cells (QDSCs). It can also be used in the formation of chemical sensors.
Several new polymeric complexes of lead with dialkylamino derivatives of squaric acid were produced to study their coordination modes as possible prototypes for studies of lanthanide complexes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) nitrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10099-74-8
CAS No.
10099-74-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)