251984
1-Iodooctadecane
95%
Synonyma:
Octadecyl iodide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
bp
194-197 °C/2 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C18H37I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI key
ZNJOCVLVYVOUGB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?