249955
Tin(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyma:
Stannic chloride, Tin tetrachloride
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
core: tin
reagent type: catalyst
concentration
1.0 M in methylene chloride
density
1.419 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)