Hlavní dokumenty
249939
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer
96%
Synonyma:
[Rh(nbd)Cl]2, dichlorobis(norbornadiene)dirhodium, 2,5-Norbornadiene-rhodium(I) chloride dimer, Chloro(2,5-norbornadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 2,5-Norbornadiene complex dimer, [Rh(nbd)Cl]2
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H16Cl2Rh2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
460.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
powder
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
InChI key
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.