Hlavní dokumenty
248118
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Lineární vzorec:
H2NC6H3(NO2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI key
ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)