240656
1,2-Dibromoethane
≥99%
Synonyma:
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
~6.5 (vs air)
vapor pressure
11.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
solubility
water: soluble 250 part
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Vinyl bromide and 1,2-disubstituted ethane derivatives.
- Vinyl aromatic compounds by palladium-catalyzed cross-coupling reaction with various arylboronic acids via in situ formation of vinyl bromide.
- 2-arylsulfonyl hydrazones by reacting with aryldiazonium tetrafluoroborates, sulfur dioxide and hydrazines.
It can also be used as a bromine source in organic synthesis to brominate carbanions.
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.