Hlavní dokumenty
227188
Sigma-Aldrich
Silver nitrite
99%
Synonyma:
Silver(I) nitrite
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
AgNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.87
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99%
form:
powder
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
140 °C (lit.)
density
4.453 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].[O-]N=O
InChI
1S/Ag.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3
Sortimentní položky
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.