226378
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid imide
97%
Synonyma:
N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid imide, HONB
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
165-170 °C (lit.)
SMILES string
ON1C(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6-,7+
InChI key
ZUSSTQCWRDLYJA-UMRXKNAASA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?