213691
1,2-Hexanediol
98%
Synonyma:
1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, Dermasoft Hexiol
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
FHKSXSQHXQEMOK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.