Přeskočit na
77699
2-Phenoxyethanol
≥99%
Synonyma:
Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 400,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 480,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 230,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 690,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-589-7
Beilstein/REAXYS Number:
1364011
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
viscous liquid
4 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.539
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
solubility
soluble, clear
density
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenoxy
SMILES string
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Phenoxyethanol is used as a fish anesthetic agent.
Application
2-Phenoxyethanol may be used as a starting material to synthesize diorganodiselenides derivatives.[1] It can undergo aromatic alkylation with fluoren-9-one to form 9,9-bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene in the presence of Ti4+ cation-exchanged montmorillonite catalyst.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1121P0950000484318
Phenoxyethanol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0950000
Phenoxyethanol
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥90%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
soluble, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
form
viscous liquid
form
-
form
-
form
-
bp
244-246 °C
bp
244-246 °C
bp
244-246 °C
bp
247 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenoxyethanol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. could you confirm if this product is the most suitable for cosmetic formulations and whether it is available in EU.PH. grade? Thank you
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals. Unfortunately, a cometic or pharmaceutical grade 2-Phenoxyethanol product is not currently offered.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?