209767
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid
98%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
85 °C/8 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
chloro
SMILES string
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)