202762
Barium sulfate
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Baryte
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
SMILES string
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)