197718
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol
96%
Synonyma:
(±)-3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, (±)-3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, (±)-Seudenol, 1-Methyl-1-cyclohexen-3-ol, 1-Methyl-3-hydroxycyclohex-1-ene, 3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, 3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, 3-Methyl-2-cyclohexenol
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
96%
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1=CC(O)CCC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5,7-8H,2-4H2,1H3
InChI key
XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?