Přejít k obsahu
129801
1-Methyl-1-cyclohexene
97%
Synonyma:
2,3,4,5-Tetrahydrotoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H9CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
96.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-718-0
Beilstein/REAXYS Number:
1304483
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h5H,2-4,6H2,1H3
InChI key
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Methyl-1-cyclohexene (2,3,4,5-Tetrahydrotoluene) is a sterically hindered, unactivated alkene.
Application
1-Methyl-1-cyclohexene (2,3,4,5-Tetrahydrotoluene) was used to study the secondary organic aerosol (SOA) yields from the ozonolysis of cycloalkenes.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
24.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-4 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)