Merck
192384
(−)-Carveol, mixture of isomers
97%
Synonyma:
p-Mentha-6,8-dien-2-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
202-757-4
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −112°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
InChI key
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Carveol, mixture of isomers
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
208.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
98 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)